Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrom™-Schwarz T, rein, Indikatorqualität
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228365000
151.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Chemische Identifikatoren
1787-61-7 | |
461.38 | |
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M | |
87355429 | |
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
C20H12N3NaO7S | |
MFCD00003935 | |
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11 | |
(4 Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalin-1-Sulfonsäure; Natrium |
Spezifikation
Eriochrome™ Black T | |
C20H12N3NaO7S | |
16, III, 320 | |
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11 | |
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M | |
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O | |
461.38 | |
461.38 | |
Glasflasche | |
Complies | |
500 g |
1787-61-7 | |
MFCD00003935 | |
15, 3725 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
Echt | |
(4 Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalin-1-Sulfonsäure; Natrium | |
87355429 | |
Rein | |
Passes (for complexometric determination of metals) | |
Schwarz bis Schwarz-Braun | |
Pulver |