Learn More
OHAUS™ Klammer für Erlenmeyerkolben
OHAUS™ Erlenmeyer-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
Marke: OHAUS™ 30400092
117.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Kolbenklammer | |
2,8 l-Erlenmeyerkolben | |
Klammer für 2,8 l-Erlenmeyerkolben | |
Four Interlocking |
Edelstahl | |
Haltekolben | |
Silver |