missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERO1LB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 11261-2-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ERO1LB is essential oxidoreductase that oxidizes proteins in the endoplasmic reticulum to produce disulfide bonds. ERO1LB acts by oxidizing directly P4HB/PDI isomerase through a direct disulfide exchange. ERO1LB does not act as a direct oxidant of folding substrate, but relies on P4HB/PDI to transfer oxidizing equivalent.Spezifikation
ERO1LB | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ERO1B | |
ERO1 L beta, ERO1 like beta (S. cerevisiae), ERO1 like protein beta, ERO1LB, Oxidoreductin 1 L beta | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
364755, 56605, 67475 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q86YB8 | |
Ero1b, Ero1lb | |
ERO1LB Fusion Protein Ag1776 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur