Learn More
Erythrosin B, in Alkohol löslich, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15905-32-5 | C20H8I4O5 | 835.90 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62619.14
113.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15484949
  • 114.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Erythrosin B is used as a red coloring in some foods such as cherries and fish. It is used as printing ink, dental plaque disclosing agent and biological stain. It finds application as a radiopaque medium and sensitizer for orthochromatic photographic films. It is utilized as a cake-decorating gel. In addition to this, it is used in sweets such as candies and popsicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Erythrosin B kommt in einigen Lebensmitteln wie Kirschen und Fischen als roter Farbstoff vor. Es wird als Druckfarbe, Mittel zum Anfärben von Zahnbelag und für biologische Färbungen verwendet. Es findet Anwendung als röntgendurchlässiges Medium und Sensibilisator für orthochromatische fotografische Filme. Es wird in Gelen für Kuchenverzierungen verwendet. Darüber hinaus wird es in Süßigkeiten wie Bonbons und Eis am Stiel verwendet.
Löslichkeit
In Wasser, Alkohol, Methanol, Methylcellosolve und Ethanol löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
15905-32-5
835.90
OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
3259
C20H8I4O5
MFCD00005044
C.I. 45430:2; Solvent Red 140
OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Spezifikation
Erythrosin B
C20H8I4O5
C.I. 45430:2; Solvent Red 140
OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-Tetraiodospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
3259
Orange bis orange-rot
Pulver
15905-32-5
MFCD00005044
Soluble in water,spirit,methanol,methyl cellosolve and ethanol.
OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
835.90
835.89
25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation