Learn More
BRAND™ Gewinde-Adapter für Dispensette und Büret- te Digital, A 45/32, ETFE
Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ , Titertte™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern.
21.80 € - 29.85 €
Spezifikation
Material | ETFE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™, seripettor™, Titrett™, QuikSip™ |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10787021
|
BRAND™
704375 |
GL 24 bis GL 25 |
21.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10612641
|
BRAND™
704378 |
GL 28 |
21.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10576522
|
BRAND™
704398 |
GL 32 bis GL 33 |
29.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Konstruktion aus ETFE
- Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ Titrette™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern
Spezifikation
ETFE | |
Dispensette™, seripettor™, Titrett™, QuikSip™ |