Learn More
Ethanol,absolut, denaturiert mit 0.5 bis 1.5 Vol.%2-Butanon und ca. 0.001 % Bitrex (GC), ≥ 98 % (GC), Honeywell™
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 78-93-3
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Chemische Identifikatoren
64-17-5, 78-93-3
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
Ethanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Spezifikation
Ethanol
Absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC)
≥90.0000%, ≥1.0000%
0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
19% (60°F)
683°F
C2H6O
MFCD00003568
UN1170
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Ethanol
702
46
-114°C (literature)
64-17-5, 78-93-3
≤100.0000%, <5.0000%
78°C to 79°C
12°C
Poly-Flasche
CH3CH2OH
44.6mmHg (20°C)
1718733
Completely souble in water
CCO
46.069
CHEBI:16236
>98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 1800 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Ethanol
Recommended Storage : Raumtemp.