Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss. p.a., ACS-Reagenz, absoluter Alkohol, ohne Additiv, A15, ≥99.8 %, nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog No. 15610620
Click to view available options
Menge:
4 x 25 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C, 0.790 g/ml bei 20 °C
Menge 4 x 25 ml
Explosionsgrenze 19 % (60 °F)
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Zündpunkt 683 °F
Physikalische Form Absoluter Alkohol
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer MFCD00003568
Dampfdruck 44.6 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.