Learn More
Ethanol (unversteuert), CHROMASOLV™, absolut, für HPLC, keine Verkäufe in Deutschland1, ≥99.8 % (GC), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog No. 15624640
Click to view available options
Menge:
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol (unversteuert)
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, absolut, für HPLC, Verkauf nicht in Deutschland1, ≥99.8 % (GC), nur für Lizenzinhaber
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) >99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.