Learn More
Ethyl 3-(2-Thienyl)-1H-Pyrazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 222.27 |
Reinheit (%) | 95% |