Learn More
Ethyl 3-(2-Thienyl)-1H-Pyrazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10772323
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 121195-03-7
Summenformel C10H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.262
MDL-Nummer MFCD07772880
InChI-Schlüssel NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
PubChem CID 2736478
IUPAC-Name Ethyl-5-thiophen-2-yl-1H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.27
Reinheit (%) 95%