Learn More
Ethyl3-[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-3-Oxopropanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10532473
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-02-1
Summenformel C13H10F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.21
MDL-Nummer MFCD00052321
InChI-Schlüssel IBRYPSPFMRZTCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl acetate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl-acetate, ethyl 3-3,5-di trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, b-oxo-3,5-bis trifluoromethyl-,ethyl ester
PubChem CID 2782049
IUPAC-Name Ethyl-3-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3C(O)CH2CO2CH2CH3
Menge 10 g
Formelmasse 328.21
Reinheit (%) 90%