Learn More
Ethylalkohol, pure 200 proof (besteuert), erfüllt USP-Testspezifikationen, nur für den Inlandsverkauf in Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog No. 15635660
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylalkohol, rein (besteuert)
Schmelzpunkt -114 °C
Namenshinweis Erfüllt die USP-Testspezifikationen für den Inlandsverkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien
Extinktion max. 0.10 270 bis 340 nm, max. 0.30 250 bis 260 nm, max. 0.40 bei 240 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.790 - 0.791 g/cm3
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) >99.5%
Güte Rein