Learn More
Ethylglutarylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7039931
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
CAS: 5205-39-0 | C7H11ClO3 | 178.612 g/mol
Ethyl glutaryl chloride is a main cationic monomer, it can bring quaternary ammonium salt
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylglutarylchlorid ist ein kationisches Hauptmonomer, es kann quaternäres Ammoniumsalz bringen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5205-39-0
Summenformel C7H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.612
MDL-Nummer MFCD00013659
InChI-Schlüssel KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
PubChem CID 78881
IUPAC-Name Ethyl5-chloro-5-oxopentanoat
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl glutaryl chloride
Dichte 1.139
Siedepunkt 68°C to 70°C (0.07 mmHg)
Strukturformel ClCO(CH2)3COOC2H5
Brechungsindex 1.443
Menge 5 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1099817
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 178.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit