Learn More
(R)-(+)-Piperidin-3-carbonsäureethylester L-Tartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15472668
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167392-57-6
Summenformel C12H21NO8
Molekulargewicht (g/mol) 307.299
MDL-Nummer MFCD00799538
InChI-Schlüssel HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Synonym s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 53249980
IUPAC-Name (3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure;Ethyl (3R)-Piperidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate
Schmelzpunkt 157°C to 159°C
Menge 1 g
Optische Drehung +10° (c=5 in Water)
Formelmasse 307.3
Reinheit (%) 98%