Learn More
Ethylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
49.65 € - 155.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4433-63-0
Summenformel C2H7BO2
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD01074536
InChI-Schlüssel PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
IUPAC-Name Ethylboronsäure
SMILES CCB(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10772643
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
370860010
1 g Glasflasche
49.65 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11965851
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
370860050
5 g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4433-63-0
73.89
PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
521157
CCB(O)O
C2H7BO2
MFCD01074536
boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
Ethylboronsäure
Spezifikation
Ethylboronic acid
Weiß bis gelb
95%
CH3CH2B(OH)2
boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
CCB(O)O
73.89
73.89
Kristallines Pulver, Nadeln oder Flocken
4433-63-0
Echt
C2H7BO2
MFCD01074536
PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Ethylboronsäure
521157
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Ethylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.