Learn More
Ethylenglykol, 95 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol |
Schmelzpunkt | -13.0°C |
Dichte | 1.1130g/mL |
Siedepunkt | 196.0°C to 198.0°C |
Menge | 1 kg |
Flammpunkt | 116°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Brechungsindex | 1.4300 to 1.4330 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylene glycol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/