Learn More
Ethylenediamindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11460064
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Ethylenediamine dihydrochloride was used in modified ethylenediamine condensation method for fluorimetric determination of catecholamines. It was used to investigate the luminescence properties of complexes of EuIII and TbIII with ethylenediamine. It was used in the synthesis of 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamindihydrochlorid wurde in der modifizierten Ethylendiamin-Kondensationsmethode zur fluorimetrischen Bestimmung von Katecholaminen eingesetzt. Es wurde verwendet, um die Lumineszenzeigenschaften von Komplexen aus EuIII und TbIII mit Ethylendiamin zu untersuchen. Es wurde in der Synthese von 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-Imidazol-2 yl)benzol verwendet3
Löslichkeit
Wasserlöslich, 300 g/l bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-18-6
Summenformel C2H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 133.02
MDL-Nummer MFCD00012524
InChI-Schlüssel OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
IUPAC-Name dihydrogen ethane-1,2-diamine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 2500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 300g/L (20°C).
Formelmasse 133.02
Reinheit (%) 98%