Learn More
Emma Safety Footwear Evoke XD Sicherheitsschuhe
Entwickelt für lange Tage in und außerhalb von LKW-Kabinen, Baustellen und Lagergebäuden. Die raffiniert gestaltete Lasche verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Schuh. Bequem und unterstützend mit energieabgebenden Sohlen.
Marke: Emma Safety Footwear MM71756038
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Konstruktion aus Nubukleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Evoke XD | |
Nubuk | |
38 |