Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Die EXPRESS qPCR SuperMix Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre sondenbasierten qPCR-Assays.
Marke:  Invitrogen™ 1178501K
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10761534
  • 3880.00 € / 2500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die EXPRESS qPCR SuperMix-Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre sondenbasierten qPCR-Assays
  • Dieses Kit wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert
  • EXPRESS qPCR SuperMix-Kits mit vorgemischtem ROX-Referenzfarbstoff sind ebenfalls erhältlich
Dieses Kit enthält:
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • UDG-Verschleppungsschutz — Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP zur Reduktion von Verschleppungskontaminierungen
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EXPRESS qPCR SuperMix-Kits werden als 2X qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen geliefert.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert stabil für 6 Monate.
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Tube
qPCR
Schnell oder standardmäßig
ROX (separates Röhrchen)
2,500 reactions
Genexpression
DNA (genomisch), cDNA
Primer-Sonde
Hoch
Platinum Taq DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7500 System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler MJ, Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iCycler iQ
Express qPCR-Supermix
2500 Reaktionen
2500 Reaktionen