Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN450
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ SN450A6
186.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17538625
  • 195.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SN450
Integrierter Pt100-Sensor