Learn More
FADD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
410.00 €
Spezifikation
Antigen FADD
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16803814
Unterlagen ansehen
Proteintech
14906-1-AP-20UL
20 μL N/A
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
16893804
Unterlagen ansehen
Proteintech
14906-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is an adaptor molecule that interacts with various cell surface receptors and mediates cell apoptotic signals. Through its C-terminal death domain, this protein can be recruited by TNFRSF6/Fas-receptor, tumor necrosis factor receptor, TNFRSF25, and TNFSF10/TRAIL-receptor, and thus it participates in the death signaling initiated by these receptors. Interaction of this protein with the receptors unmasks the N-terminal effector domain of this protein, which allows it to recruit caspase-8, and thereby activate the cysteine protease cascade. Knockout studies in mice also suggest the importance of this protein in early T cell development.
Spezifikation
Spezifikation
FADD
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q13158, Q61160
14082, 266610, 8772
FADD Fusion Protein Ag6701
Primary
-20°C
FADD
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FADD, GIG3, MORT1, Protein FADD
FADD
IgG
Antigen Affinity Chromatography