Learn More
BD Falcon™ Nadel aus Edelstahl und Kunststoff (Epoxydharz)
Latexfreie Austauschnadeln. Die Falcon™ Edelstahlkanüle für Epoxidharzkleber lässt sich mit einem Luer-Adapter oder Luer-Lock-Stecker verbinden.
Marke: BD 302200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gauge - 27G
- Länge - 19 mm (3/4 in.)
- Außendurchmesser - 0.4 mm
- Wand - Normal
- Schräge - Normal
- Steril
- Latexfrei
- Farbcode - Grau
- Menge - 100
Spezifikation
Stainless Steel | |
27 ga. | |
Nur für die einmalige Verwendung | |
Nadel | |
Kegel | |
Steril |
Grau | |
0.4 mm | |
Ja | |
19 mm | |
SZR -150, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss |