Learn More
Macherey-Nagel™ Filtrierpapier MN 713 Format: 15x21 cm (VE=100Stck.)
Decken Sie Tische, Tischgeräte und Regale ab, um verschüttete/spritzte Flüssigkeiten aufzufangen. Macherey-Nagel™ MN 713 Gütegrad Filterpapier, gefaltet, ist ein glattes, dickes technisches Filterpapier mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit für den Einsatz in allgemeinen Laboranwendungen und zum Schutz von Oberflächen vor einer Vielzahl von Substanzen.
Marke: Macherey-Nagel™ 814103
Beschreibung
Cover tables, benchtops and shelves to absorb spilled/splashed liquids. Macherey-Nagel™ MN 713 Grade Filter Paper, Folded is a smooth, thick technical filter paper with medium filtration speed for use in general lab applications and to protect surfaces from a range of substances.
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
- Eignet sich für die Verwendung mit einer Vielzahl von Substanzen: Alkohole (Spirituosen, Bier), Farbstoffe, Öle, Gelatine, Lacke, Salzlösungen, Sirup, Tinkturen, Essig
- Kommt in Drogerien, Apotheken und Labors zum Einsatz.
Spezifikation
70 g/m2 | |
Gefaltet | |
20 Sekunden | |
MN 713 | |
0,15 mm | |
15 x 21cm |
Glatt, dick | |
Zellulose | |
Allgemeine Anwendungen, zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und zum Schutz/zur Abdeckung von Oberflächen | |
100/Packung | |
Filterpapier |