Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schnellverbinder aus Metall
In-Line-Schlauchanschluss mit automatischer Abschaltung beim Abziehen, um Leckagen zu verhindern
Marke:  Bel-Art™ F19723-0802
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10279681
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verchromte Messinganschlüsse Kompatibel mit den meisten Schläuchen
  • Arbeitet bei Temperaturen bis 82 °C (180 °F), Drücken bis 250 psi (1.7 MPa) und Vakuum bis 30 in Hg
Bestellinformation
Stecker und Buchsen müssen separat bestellt werden, damit Schläuche gleicher oder unterschiedlicher Größe angeschlossen werden können.
Spezifikation
Spezifikation
0,125 in.
Metall
250 psi
3.2 mm
3.2 mm
Schnellkupplung, Innengewinde