Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Dank der breiten Öffnung optimal als Allzweckflaschen für Feststoffe geeignet. Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen und PE-Dichtungseinlage sind klassische Vitaminflaschen und werden häufig in der Pharmazie, Chemie und Umwelttechnik eingesetzt. Das Braunglas filtert UV-Strahlung und schützt damit lichtempfindliche Feststoffe.
Marke:  Fisherbrand™ 2911442
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11794249
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Angebrachte Kappen aus Polypropylen (PP) mit F217 (PE-Schaum) und PTFE-Auskleidung sind eine ökonomische Alternative zu Thermoset und phenolischen Kappen mit PTFE-Auskleidung
  • F217-Auskleidungen bestehen aus 3 Schichten: einem Schaumkern mit niedriger Dichte, der von zwei Schichten Polyethylen (LDPE) eng umschlossen ist
  • PTFE/F217-Auskleidungen sind sehr belastbar und besitzen eine starke Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie helfen dabei, die Inhalte von Flaschen oder Gläsern frei von Gerüchen oder Geschmacksstörungen zu halten
Spezifikation
Spezifikation
16 oz., 500 ml
16 oz.
Glas
12/Cs.
PE Foam/PTFE
USP-Typ III
Weit
Weithals Packerflasche
Polypropylen
81 mm
Ja
500 ml
Bernsteinfarben
12/Cs.
Weiß
53-400
Ja
Rund
PTFE/Polyethylen
53-400 mm
Schraubverschluss