Learn More
Fisherbrand™ Boston rotonde trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
For storing liquid samples. Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with PTFE-Faced PE-Lined Cap are ideal for use when content integrity is important.
Marca:  Fisherbrand™ 02911754
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11778889
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Clear flint glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Specifica
32 once, 1000 ml
32 oz.
In vetro soda-calcico
White
33-400
Narrow
Boston Round Bottle
Polietilene
94 mm
Yes
1000 ml
Trasparente
12/Cs.
PE Foam/PTFE
Yes
Cylindrical
PTFE/polietilene
33-400 mm
A vite
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato