Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Catalog No. 11523772 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
43-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Karton
48/Karton
Die transparenten Mehrzweckgläser gewährleisten maximale Sicht auf den Inhalt. Fisherbrand™ Transparente geradwandige Gläser mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PE-Einlage sind in vielen verschiedenen Größen von 1 bis 32 oz. erhältlich.
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
  • Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Clear
Material Glas
Verpackung 144/Karton
Menge 144/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 53-400
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form Geradwandiges Gefäß
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53-400
Verschlusstyp Schraubkappe