missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Kanülen für die Tierfütterung
For critical applications requiring single-use feeding needles.
385.61 €
Spezifikation
Produkttyp | Malleable Animal Feeding Needle |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Gauge | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gauge | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11971421
|
Fisherbrand™
01-208-87 |
20G | 1,5 in. | 3.8 cm | |||||
Beschreibung
- Nontoxic, nonpyrogenic
- Malleable stainless-steel tubing and silicone tip
- Plastic Luer hubs
- Sterile, packaged in Tyvek™ pouches
- Five per pouch, 20 pouches per box
Spezifikation
Malleable Animal Feeding Needle | |
Ja | |
Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts