Learn More
Fisherbrand™ Enghalsflaschen für Feldproben
GREENER_CHOICE
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
Marke:  Fisherbrand™ 300131-0032
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11977924
  • 83.05 € / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Beschreibung
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
  • Aus HDPE für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Starr und durchscheinend
  • Ideal zur Probenahme vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml (32 oz.)
32 oz.
HDPE
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321
Eng
Polypropylen
Schraubkappe
1000 ml
Durchscheinend
38-430
Ja
Enghalsflasche
38 bis 430 mm