Learn More
Fisherbrand™ Enghalsflaschen für Feldproben
GREENER_CHOICE
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
Marke:  Fisherbrand™ 300131-0016
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11997954
  • 132.00 € / 125 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Beschreibung
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
  • Aus HDPE für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Starr und durchscheinend
  • Ideal zur Probenahme vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml (17 oz.)
17 oz.
HDPE
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Eng
Polypropylen
Schraubkappe
500 ml
Durchscheinend
28
Ja
Enghals-Probennahmeflasche
28 mm