Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know)
Die Aufbewahrung von Flüssigkeiten in eindeutig gekennzeichneten Flaschen trägt zur Verhinderung versehentlichen Missbrauchs bei. Bel Art™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know) sind in vorgedruckter Form oder zur eigenen Kennzeichnung lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ 11716-3004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12339185
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
  • Chemischer Name und Formel
  • Farbige NFPA™ Gefahrendiamant
  • Gesundheitsgefahren
  • CAS (Chemical Abstract Services)-Nr.
  • Empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
  • Farbige Verschlusskappen zur leichteren Identifizierung
  • LDPE-Flaschen mit Verschlusskappe aus Polypropylen
  • “LYOB”-Flaschen zur Selbstbeschriftung ebenfalls lieferbar
  • Beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind weiß zum Schutz vor Lichteinfall
  • Verwendung nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln, beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind WEISS zum Schutz vor Lichteinfall
Compliance
Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Spezifikation
16 oz., 500 ml
16 oz.
Destilliertes Wasser
6/Pckg.
Blau
Ja
Reusable
Weit
Spülflasche
Polypropylen
Polypropylene Closure
500 ml
Blau, Naturfarben
LDPE
Non-sterile
OSHA 29 CFR 1910.1200
Nicht autoklavierbar
Nein
Zylindrisch
Distilled Water
53 mm