Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know)
Die Aufbewahrung von Flüssigkeiten in eindeutig gekennzeichneten Flaschen trägt zur Verhinderung versehentlichen Missbrauchs bei. Bel Art™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know) sind in vorgedruckter Form oder zur eigenen Kennzeichnung lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 11732-3019
Beschreibung
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
- Chemischer Name und Formel
- Farbige NFPA™ Gefahrendiamant
- Gesundheitsgefahren
- CAS (Chemical Abstract Services)-Nr.
- Empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
- Farbige Verschlusskappen zur leichteren Identifizierung
- LDPE-Flaschen mit Verschlusskappe aus Polypropylen
- “LYOB”-Flaschen zur Selbstbeschriftung ebenfalls lieferbar
- Beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind weiß zum Schutz vor Lichteinfall
- Verwendung nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln, beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind WEISS zum Schutz vor Lichteinfall
Compliance
Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
1000 ml (32 oz.) | |
32 oz. | |
Ethanol | |
4/Pckg. | |
Naturfarben | |
Yes | |
Reusable | |
Weit | |
Spülflasche | |
Polypropylen | |
Polypropylene Closure |
1000 ml | |
Naturfarben | |
LDPE | |
Non-sterile | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
Nicht autoklavierbar | |
No | |
Zylindrisch | |
Ethanol | |
53 mm | |
Yes |