Learn More
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80
The Grant™ interchangeable flask platforms are for use with the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator. The platforms have clamps to securely hold the flasks in position during vigorous mixing.
Marke: Grant Instruments™ HSP-30/100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Interchangeable
- Clamps securely hold flasks in place during vigorous mixing
- Optional accessories for the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
Spezifikation
30 x 100- bis 150-ml-Kolben | |
7.3 lb. | |
Plattform für 100 ml-Kolben (30 x 100 bis 300 ml-Kolben. ES-20/80 und ES-20/80 C) | |
ES-20/80 und ES-20/80C |
36 x 40 x 10 cm | |
3,30 kg | |
HSP-30/100 |