Learn More
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80
The Grant™ interchangeable flask platforms are for use with the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator. The platforms have clamps to securely hold the flasks in position during vigorous mixing.
Marke:  Grant Instruments™ HSP-6/1000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17765019
  • 590.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Interchangeable
  • Clamps securely hold flasks in place during vigorous mixing
  • Optional accessories for the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 1000 ml-Kolben
7.3 lb.
Plattform für 1 l-Kolben (6 x 1000 ml-Kolben. ES-20/80 und ES-20/80 C)
ES-20/80 und ES-20/80C
36 x 40 x 10 cm
3,3 kg
HSP-6/1000