Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ flexible Polyethylen-Schläuche
Eine Kombination der ausgezeichneten inerten Eigenschaften von Polyethylen-Schläuchen mit der Flexibilität eines weicheren Schlauches
Marke: Cole-Parmer™ 96155-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Instrumentierung, Trinkwasserbereitstellung und Wasseraufbereitung.
- Frei von Plastifizierern, 78 A Durometer.
- Verwendbar mit Schlauchtüllen.
- Abriebfest, ausgezeichnete chemische Kompatibilität, wirtschaftlich.
- Farbige Schläuche aus Flexelene sind auf Anfrage erhältlich.
- Hergestellt mit in den internationalen NSF-Normen 51 und 61 aufgeführten Werkstoffen, die FDA-konform sind.
- Sterilisierung: Ethylenoxid.
Spezifikation
DEHP-frei; Europäisches Arzneibuch; 3A; ADCF; USP; NSF-51; NSF-61; FDA; Phthalat-frei | |
25.4 mm | |
31.8 mm | |
30.5 m | |
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Geräteausstattung, Reinwassertransfer, Wasseraufbereitung, | |
-40 °C | |
Abriebfest, ausgezeichnete chemische Kompatibilität, wirtschaftlich. | |
Durchscheinend | |
170 °F |
Weichmacher-frei, 78 A Durometer, kann mit Schlauchtüllen verwendet werden. Farbige Schläuche aus Flexelene™ sind auf Anfrage erhältlich. | |
Flexelene | |
100 ft. | |
3.175 mm | |
-40 °F | |
100 ft./Pk. | |
Ethylenoxid | |
70 psi | |
76 °C |