Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE AUS PVC MIT GUTEM MECHANIKSCHUTZ
Marke:  Ansell C578090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16865340
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Handschuhe verbinden Flexibilität, Fingerfertigkeit und mechanische Beständigkeit.
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette, Benzin, Benzin, Alkohol, Alkali und Salze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Nitril
3121B
Interlock-Baumwolle
Chemikalien, Öl, Schmierfett, Benzin, Benzin, Alkohole, Alkalis und Salze
270 mm
Grün
9
Stulpe
Gefüttert
L27