Learn More
Fmoc-O-Tert-Butyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11965491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
CAS: 71989-38-3 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-38-3
Summenformel C28H29NO5
Molekulargewicht (g/mol) 459.54
MDL-Nummer MFCD00037129
InChI-Schlüssel JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, fmoc-tyr but-oh, fmoc-tyr t-bu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, fmoc-tyr but, n-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, nalpha-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, n-9-fluorenylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 10895791
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-O-tert-Butyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 150°C to 156°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 10 g
Spezifische Drehung -29.5
Formelmasse 459.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FMOC-O-tert-Butyl-L-tyrosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.