Learn More
Formamid, ≥ 99,0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™
Catalog No. p-7120440 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1 l
2.5 l
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Reagenzgrad, ≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Schmelzpunkt 1°C to 3°C
Farbe Farblos
Dichte 1.134g/mL at 25°C
Siedepunkt 210°C (1013 hPa)
Menge 5 mL
Flammpunkt 175°C (347°F)
Zündpunkt 932°F
Geruch Weak
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel HCONH2
Dampfdruck 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 45.04g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.