Learn More
Forskolin (Von Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2520-1
Menge | 1 mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Forskolin ist ein molekularbiologisches Reagenz. Forskolin fungiert als Antihypertensivum und Vasodilator. Adenylcyclase-Aktivator.
Chemische Identifikatoren
66575-29-9 | |
410.507 | |
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CHEBI:42471 | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
C22H34O7 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
47936 | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat |
Spezifikation
Forskolin | |
66575-29-9 | |
Weiß | |
C22H34O7 | |
15, 2460 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat | |
47936 | |
410.5 |
From Coleus forskohlii | |
228°C | |
Bernsteinfarbiges Glas | |
1 mg | |
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O | |
410.507 | |
CHEBI:42471 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Forskolin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.