Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Vollpipette mit Saugkolben
Keine Pipettierhilfe erforderlich. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Kolbenpipette mit Saugkolben sorgt für eine zuverlässige Dispension der Flüssigkeit aus der Pipette.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 2823104
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10028611
  • 21.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit 1 Markierung
  • Durchsichtige Kalibrierzylinder
  • Keine Pipettierhilfe erforderlich
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
A
Unsteril
1
5 mL
Reusable
Glass
Braun
0.015 mL
Vollpipette mit Saugkolben