Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Vollpipette mit Saugkolben
Keine Pipettierhilfe erforderlich. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Kolbenpipette mit Saugkolben sorgt für eine zuverlässige Dispension der Flüssigkeit aus der Pipette.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 2822502
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10251931
  • 18.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit 1 Markierung
  • Durchsichtige Kalibrierzylinder
  • Keine Pipettierhilfe erforderlich
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
A
Unsteril
1
2 ml
Nein
Glas
Blau
0.010 ml
Vollpipette mit Saugkolben