Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ 3-Spenderpumpe
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™3 Dispensierpumpe wird an einen OPTIMAT™ Spender angeschlossen.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 101 12638
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10359830
  • 692.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Dispensieren von starken rauchenden Säuren und sehr abrasiven Flüssigkeiten
  • Einlass- und Auslassröhrchensätze sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Für Dispensierstation
Spezifikation
Spezifikation
0,6%
Autoklavierbar
0,2%
10 ml
1
Dispensierpumpen für automatische Station
EN ISO 8655
Dispensierpumpe für die automatische OPTIMAT Dispensierstation
OPTIMAT automatische Dispensierstation