Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ 3-Spenderpumpe
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™3 Dispensierpumpe wird an einen OPTIMAT™ Spender angeschlossen.
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 12644
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Dispensieren von starken rauchenden Säuren und sehr abrasiven Flüssigkeiten
- Einlass- und Auslassröhrchensätze sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für Dispensierstation
Spezifikation
0,6% | |
Autoklavierbar | |
0,2% | |
30 ml | |
1 |
Dispensierpumpen für automatische Station | |
EN ISO 8655 | |
Dispensierpumpe für die automatische OPTIMAT Dispensierstation | |
OPTIMAT automatische Dispensierstation |