Learn More
Advantage-Lab™ Tiefkühlgerät, stehend, Ultra-Tieftemperatur
Leistungsstarkes Einfrieren, niedriger Energieverbrauch, hohe Temperaturgleichmäßigkeit, Detailgenauigkeit und benutzerfreundliche Funktionen.
Marke: Advantage-Lab™ AL07-18-230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzelner Kompressor
- Niedriger Energieverbrauch (8.1kWh/24h)
- Mikroprozessorsteuerung mit Digitalanzeige
- Integrierter Datenlogger
- Integrierter Speicher
- Ungefähr 72 Stunden Batteriestrom für Alarme, Anmeldungen und Temperaturanzeige bei Stromausfall
- Alarm bei Stromausfall, optischer und akustischer Alarm
- Verstellbarer Alarm für hohe/niedrige Temperatur
- Alarm bei Sensorfehler
- Alarm bei Gerätefehler
- Alarm für offene Tür
- Fernalarmkontakte
- Vorbereitet für GMS-Alarm
- RS485/RS232-Schnittstelle
- Nach Sensorfehler automatischer Zyklus
- Umgebungstemperaturanzeige
- Zeigt alle Alarme an
- Direkter Download/Upload auf/von USB-Speicherstick
- 3-stufiger Passwortschutz
- Batteriestandsanzeige
- Vorbereitet für 2 zusätzliche Sonden für mehr Datenprotokollierung
- Digitaler Text in verschiedenen Sprachen verfügbar
Spezifikation
Kältemittel:Gehäuse EP88 | |
-40 °C bis -90 °C | |
Stahl | |
Keine | |
AL07-18-230 | |
Ja | |
RS 232, RS 484, USB-Up-/Download | |
230 V | |
50/60 Hz | |
54 kg |
7 L | |
1 | |
Steel Inner Liner | |
Digital | |
400 x 630 x 665 mm | |
Nicht verfügbar | |
2,4 A | |
230 V, 50/60 Hz | |
4,4 kWh/24 Stunden |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.