Learn More
Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,8 bis 1,0 mm
1 bis 1,2 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
Edges | 90°, Ground |
Frosted | Yes |
Material | Kalknatronglas |
Dicke (metrisch) | 1 bis 1,2 mm |
Beschichtung | Uncoated |
Beschriftungsfläche | Yes |
Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |