Learn More
Ekastu Safety™ Vollsichtschutzbrille
Catalog No. 10185930
Click to view available options
:
Farbe: Durchsichtig
Hergestellt aus weichem Kunststoff zum Schutz vor Staub und Flüssigkeitsspritzern. Die EKASTU Safety™ CLARO Vollsichtbrillen haben eine klare, kratzfeste, austauschbare Anti-Nebel-Linse mit 99.99 % UV-Schutz und innovativer UV 380-Technologie.
  • DIN EN 166 1 3 4 9 – BT
  • Vollsichtbrille aus weichem Kunststoff gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
  • Sehr hohe mechanische Stabilität
  • Transparente, kratzfeste, austauschbare, Antifog-Linse
  • Breite Auflagefläche
  • Großes Sichtfeld
  • Ausgezeichneter Tragekomfort
  • 99.99 % UV-Schutz mit innovativer UV380-Technologie
  • Auch geeignet für Personen, die Brillen und Atemschutzmasken von EKASTU tragen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 166 1 3 4 9 ΓÇô BT
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Transparent
Kopfgurtmaterial Textilgummi
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonat-Linse
Rahmenmaterial Polyvinylchlorid
UV-Schutz Ja