Learn More
Corning™ G418 -Sulfat, Pulver
Verpackt in Kunststoffflaschen
432.06 € - 4473.18 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Antibiotikum |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15313771
![]() |
Corning™
61-234-RG |
5 g |
432.06 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15323771
![]() |
Corning™
61-234-RK |
50 g |
4473.18 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Pulver | |
Antibiotikum |