Learn More
GABRG2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | GABRG2 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16852594
|
Proteintech
14104-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16842594
|
Proteintech
14104-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a gamma-aminobutyric acid (GABA) receptor. GABA is the major inhibitory neurotransmitter in the mammlian brain, where it acts at GABA-A receptors, which are ligand-gated chloride channels. GABA-A receptors are pentameric, consisting of proteins from several subunit classes: alpha, beta, gamma, delta and rho. Mutations in this gene have been associated with epilepsy and febrile seizures. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
GABRG2 | |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P18507, P18508, P22723 | |
14406, 2566, 29709 | |
GABRG2 Fusion Protein Ag5237 | |
Primary | |
-20°C | |
GABRG2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CAE2, ECA2, GABA A receptor gamma 2, GABAA receptor gamma 2, GABRG2, GEFSP3 | |
Gabrg2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |