Learn More
Gadolinium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11346908
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-26-9
Summenformel F3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 214.25
MDL-Nummer MFCD00016113
InChI-Schlüssel TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1231°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 214.25
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.1 g/mL