Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Das Galaxy™ 48 R eignet sich ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Zellkulturisolierung erfordern.
Marke:  Eppendorf™ CO48320001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15471384
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet eine mittlere Kapazität bei geringem Platzbedarf
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Platz
  • Das 6-seitige Direktheizungssystem sorgt für eine einheitlich inkubierte Umgebung
  • Tiefgezogene, leicht zu reinigende Edelstahlkammer ohne Nähte oder Schweißnähte
  • Niedriger Gasverbrauch
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
48 L
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Ohne Hochtemperatur-Desinfektion
30,5 x 401 x 40,1 cm
1 bis 19 %
Standard-Display
1